Learn More
Solución de dieciocho elementos para ICP/MS en matriz de HNO3 a 10 mg/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12946193 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12946193 100 mL 100 ml
12936193 50 mL 50 ml
12956193 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12946193 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MS 008 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    252.43€ / 100 ml
    Ahorro 84.57€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Solución de dieciocho elementos: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn para ICP/MS en matriz de HNO3 a 10 mg/l
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eighteen Elements
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn
Forma física Líquido
Concentración 10 mg/L
Tipo Solución estándar multielemento de calibración ICP/MS
Elemento Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Th, TI, U, V, Zn
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 100 mL
Nombre del producto
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .