missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF5A2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498578 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
18498578 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18498578 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP296987JF549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    406.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 23.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

eIF5A2 Polyclonal specifically detects eIF5A2 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno eIF5A2
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen eIF-5A-2, EIF-5A2, eIF5AII, eukaryotic initiation factor 5A, Eukaryotic initiation factor 5A isoform 2, eukaryotic translation initiation factor 5A2, eukaryotic translation initiation factor 5A-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human eIF5A2 (Uniprot#: Q9GZV4; Met1-Lys153)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56648
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.