Learn More
R&D Systems™ eIF4ENIF1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18010198 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18010198 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18010198 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP206705
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The eIF4ENIF1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_62817. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Cantidad 0.1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens eIF4ENIF1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Protein State Native
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Para uso exclusivo en investigación