missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF4E3 Antibody [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605734 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605734 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346582AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

EIF4E3 Polyclonal antibody specifically detects EIF4E3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno EIF4E3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen eIF4E type 3, eIF-4E type 3, eIF-4E3, eIF4E-3, eukaryotic translation initiation factor 4E family member 3, eukaryotic translation initiation factor 4E member 3, eukaryotic translation initiation factor 4E type 3, MGC39820, MGC86971
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno eukaryotic translation initiation factor 4E family member 3. (Uniprot# Q8N5X7)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 317649
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.