missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF2A Antibody (3A7B11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18195175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18195175 0.025 mL 25 microlitros
18197553 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18195175 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP226296SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

eIF2A Monoclonal specifically detects eIF2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF2A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3A7B11
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
N.º de referencia del gen Q9BY44
Alias de gen EIF-2, EIF-2A, EIF2AEIF2, EIF-2alpha, eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa, subunit 1 (alpha, 35kD )
Símbolos de los genes EIF2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant human EIF2A (between residues 350-585) expressed in E. coli [Uniprot Q9BY44]
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Translation Control, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Precipitation
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.