Código de producto. 10636734
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10636734
500 g
Frasco de vidrio
500 g
10246640
2 g
Frasco de vidrio
2 g
10144410
100 g
Frasco de vidrio
100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10636734
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
204375000
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
112-95-8
Fórmula molecular
C20H42
Peso molecular (g/mol)
282.56
Número MDL
MFCD00009344
Clave InChI
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID
8222
ChEBI
CHEBI:43619
Nombre IUPAC
icosano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Eicosane
Punto de fusión
36.0°C to 38.0°C
Color
Blanco
Densidad
0.7886g/mL
Punto de ebullición
220.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación
>112°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
98.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )1 8 CH3
Cantidad
500 g
Beilstein
01, 174
Gravedad específica
0.7886
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula)
282.54
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Sólido cristalino
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .