Learn More
Eicosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246640 2 g Frasco de vidrio 2 g
10144410 100 g Frasco de vidrio 100 g
10636734 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10246640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204370020
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-95-8
Fórmula molecular C20H42
Peso molecular (g/mol) 282.56
Número MDL MFCD00009344
Clave InChI CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
Nombre IUPAC icosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eicosane
Punto de fusión 36.0°C to 38.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7886g/mL
Punto de ebullición 220.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)18CH3
Cantidad 2 g
Beilstein 01, 174
Gravedad específica 0.7886
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.54
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eicosane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.