missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EHHADH Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505470 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30505470 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505470 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338176MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EHHADH Polyclonal antibody specifically detects EHHADH in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EHHADH
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen enoyl-CoA, hydratase/3-hydroxyacyl CoA dehydrogenase, enoyl-Coenzyme A, hydratase/3-hydroxyacyl Coenzyme A dehydrogenase, LBFP, LBP, L-PBE, PBFEMGC120586, peroxisomal, peroxisomal bifunctional enzyme3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, peroxisomal enoyl-CoA hydratase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 444-723 of human EHHADH (NP_001957.2).,, Sequence:, EVIPSQYSSPTTIATVMNLSKKIKKIGVVVGNCFGFVGNRMLNPYYNQAYFLLEEGSKPEEVDQVLEEFGFKMGPFRVSDLAGLDVGWKSRKGQGLTGPTLLPGTPARKRGNRRYCPIPDVLCELGRFGQKTGKGWYQYDKPLGRIHKPDPWLSKFLSRYRKTHHIEPRTISQDEILERCLYSLINEAFRILGEGIAASPEHIDVVYLHGYGWPRHKGGPMFYASTVGLPTVLEKLQKYYRQNPDIPQLEPSDYLKKLASQGNPPLKEWQSLAGSPSSKL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1962
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.