missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGLN3/PHD3 Antibody (EG188e/d5) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-4983185 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18256000 0.05 mL 0.05 ml
18779573 0.2 mL 0.20 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18256000

Marca: Novus Biologicals NBP130440SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

EGLN3/PHD3 Monoclonal specifically detects EGLN3/PHD3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGLN3/PHD3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon EG188e/d5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 10 ug/ml, Simple Western 1:1000, Immunohistochemistry 1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400
N.º de referencia del gen Q9H6Z9
Alias de gen EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, EGL nine (C.elegans) homolog 3, egl nine homolog 3, egl nine homolog 3 (C. elegans), egl nine-like protein 3 isoform, FLJ21620, HIF prolyl hydroxylase 3, HIF-PH3, HIFPH3 MGC125998, HIF-prolyl hydroxylase 3, HPH-1, HPH-3, Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 3, MGC125999, pdh3, PHD3, Prolyl hydroxylase domain-containing protein 3
Símbolos de los genes EGLN3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant human PHD3/HIF Prolyl Hydroxylase 3 (UniProt# Q9H6Z9)
Peso molecular del antígeno 27 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112399
Especificidad de la prueba Human, monkey and rat. Immunogen sequence has 98% identity to bovine and mouse.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.