missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFR Antibody (GFR450), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135242 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18135242 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18135242 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP233068AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGFR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GFR450
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Símbolos de los genes EGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant extracellular domain of human EGFR protein (Uniprot: P00533)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody recognizes a protein of 170kDa, identified as EGFR. EGFR is type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, betacellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Especies diana Human, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.