missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFR Antibody (528) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206490 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18206490 0.025 mg 25 microgramos
18296790 0.2 mg 0.20 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18206490 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2526510.025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Neutralization, Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGFR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 528
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Alias de gen avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Símbolos de los genes EGFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partially purified EGFR from A431 cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Especificidad de la prueba Recognizes the extracellular domain of EGFR.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.