Descripción
EGF Monoclonal specifically detects EGF in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EGF |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 008 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | beta-urogastrone, epidermal growth factor, epidermal growth factor (beta-urogastrone), hEGF, HOMG4, pro-epidermal growth factor, URG |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EGF (NP_001954.2; Asn 971-Arg 1023) . |
| Mostrar más |