Descripción
EFCBP2 Polyclonal specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EFCBP2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EFCBP2 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |