missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EFCAB14 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18252645 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18252645 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18252645 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP159967

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EFCAB14 Polyclonal specifically detects EFCAB14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIAA0494
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O75071
Alias de gen hypothetical protein LOC9813, KIAA0494, RP11-8J9.3
Símbolos de los genes EFCAB14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to KIAA0494(KIAA0494) The peptide sequence was selected from the N terminal of KIAA0494. Peptide sequence DLDALKEKFRTMESNQKSSFQEIPKLNEELLSKQKQLEKIESGEMGLNKV.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9813
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Equine: 100%; Human: 100%; Rabbit: 100%; Chicken: 92%; Guinea pig: 92%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 100μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.