missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF1E1 Antibody [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602945 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602945 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346598AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EEF1E1 Polyclonal antibody specifically detects EEF1E1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EEF1E1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIMP3Aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 3, ARS-interacting multifunctional protein 3, Elongation factor p18, eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1, eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon-1, Multisynthase complex auxiliary component p18, P18, p18 component of aminoacyl-tRNA synthetase complex
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1. (Uniprot# O43324)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9521
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.