missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF1D Antibody (6D9) [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30519338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30519338 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30519338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342962AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EEF1D Monoclonal antibody specifically detects EEF1D in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EEF1D
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6D9
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen NY-CO-4, EF-1D, EF-1-delta, EF1DFP1047, elongation factor 1-delta, eukaryotic translation elongation factor 1 delta (guanine nucleotide exchangeprotein), FLJ20897, guanine nucleotide exchange protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno eukaryotic translation elongation factor 1 delta(guanine nucleotide exchange protein) - (Uniprot# P29692)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1936
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.