Learn More
EED Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18604915 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18604915 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604915 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298765APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EED Polyclonal specifically detects EED in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human EED
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus