Learn More
ECSIT Antibody (1B8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18336229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18336229 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18336229 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00051295M01
Mouse Monoclonal Antibody
ECSIT Monoclonal antibody specifically detects ECSIT in Human samples. It is validated for ELISA, Proximity Ligation Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ECSIT
Aplicaciones ELISA, Proximity Ligation Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 1B8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH00193
Alias de gen ECSIT homolog (Drosophila), evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathway, mitochondrial, likely ortholog of mouse signaling intermediate in Toll pathway evolutionarilyconserved, Protein SITPEC, signaling intermediate in Toll pathway evolutionarily conserved ortholog, SITPECsignaling intermediate in Toll pathway, evolutionarily conserved
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ECSIT (AAH00193, 20 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. TCGAALTGTSISQVPRRLPRGLHCSAAAHSSEQSLVPSPPEPRQRPTKALVPFEDLFGQAPGGERDKASFLQTVQKFAEHSVRKRGHIDFIYLALRKMREYGVERDLAVYNQLLNIFPKEVFRPRNIIQRIFVHYPRQQECGIAVLEQMENHGVMPNKETEFLLIQIFGRKSYPMLKLVRLKLWFPRFMNVNPFPVPRDLPQDPVELAMFGLRHMEPDLSARVTIYQVPLPKDSTGAADPPQPHIVGIQSPDQQAALARHNPARPVFVEGPFSLWLRNKCVYYHILRADLLPPEEREVEETPEEWNLYYPMQLDLEYVRSGWDNYEFDINEVEEGPVFAMCMAGAHDQATMAKWIQGLQETNPTLAQIPVVFRLAGSTRELQTSSAGLEEPPLPEDHQEEDDNLQRQQQGQS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51295
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ