Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | DNA Repair, Lipid and Metabolism |
| Objetivo | Eco1 |
| Sinónimo | CTF7 homolog 1, EC 2.3.1.-, ECO1 homolog 1, EFO1CTF, EFO1p, ESO1 homolog 1, ESO1A930014I12Rik, Establishment factor-like protein 1, Establishment of cohesion 1 homolog 1, establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae), hEFO1, KIAA1911ECO1, MGC105022, N-acetyltransferase ESCO1 |
| Símbolo de gen | ESCO1 |