Learn More
AMPri Gorra de la Mafia Eco-Plus
Código de producto. 31741106
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31741106 Blanco paquete de 2000
31740986 Verde paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31741106 Proveedor AMPri N.º de proveedor 04021WM
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Gorras desechables para EPI higiénico en el sector alimentario y en salas limpias, disponibles en blanco y verde
  • Fabricante: AMPri
  • Marca: Eco-Plus
  • Producto desechable
  • Tamaño adulto
  • Extra(s): sin látex
  • Material: Polipropileno
  • Ámbito de aplicación: Ropa higiénica
  • Área(s) de uso: Laboratorio, medicina, industria
  • Seguridad alimentaria: Adecuado para alimentos grasos, secos y acuosos
  • Sectores adecuados: Servicios de restauración, autoridades gubernamentales y hospitales
  • Dimensiones: 440 mm x 510 mm (longitud x ancho)
Especificaciones
Tipo de producto Cofia
Tamaño Mediano
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso