Learn More
ECH1 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18604866 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604866 50 μg 50 microlitros
18659517 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604866 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30032450ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ECH1 Polyclonal specifically detects ECH1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ECH1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.5-2 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial, delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase, dienoyl-CoA isomerase, EC 5.3.3.-, enoyl CoA hydratase 1, peroxisomal, enoyl Coenzyme A hydratase 1, peroxisomal, HPXEL, peroxisomal enoyl-CoA hydratase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ECH1 (Uniprot#: Q13011; Thr34-Leu328)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG