Learn More
Cytiva ECH Sepharose™ 4B Medium
Código de producto. 11554925 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
11554925 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 11554925 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17057101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A pre-activated media for coupling of compounds with amino groups to Sepharose 4B via a 10-atom hydrophilic spacer arm by the epoxy coupling method
  • Group to be coupled: -NH2
  • Matrix: Agarose, 4%
  • Average particle size: 90μm
  • Spacer arm: hydrophilic 6-amino caproic acid, 10 atom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de acoplamiento de ligando Carbodiimide based coupling
Matriz 4% Agarose
Tamaño de partículas 90 μm
pH 3 to 14
Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) For coupling of compounds with amino groups to Sepharose 4B via a 10-atom hydrophilic spacer arm by the Epoxy coupling method
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.