Learn More
Elma™ Limpiador EC 210
Código de producto. 11741369
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11741369 25 L 25 litros
1 options
Código de producto. 11741369 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 5809800000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Concentrado de limpieza ultrasónico para superficies de metal y plástico. El limpiador Elma™ EC 210 tiene una vida útil de tres años.
  • Adecuado para superficies de acero, metales pesados no ferrosos, metales preciosos, metales ligeros, níquel, cromo, zinc y plata alemana (también combinaciones de diferentes materiales); también es adecuado para plásticos resistentes al agrietamiento por tensión.
  • Compruebe la compatibilidad de las aleaciones de Mg, MgZnAl y plásticos antes de la aplicación.
  • Elimina los lubricantes de refrigeración acuosos, la grasa y las pastas abrasivas de aceite, molido y pulido.
  • Para la limpieza de medios de pulido que contengan grasas animales, compruebe la idoneidad del limpiador antes de su aplicación.
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 8.9
Aspecto Beige claro
Punto de ebullición > 100 °C
Composición Surfactantes aniónicos del 5 a 15 %, surfactantes no iónicos del 15 a 30 %, perfumes
Concentración Baño de ultrasonidos del 3 al 5 %
Tipo de recipiente Lata
Contenido y almacenamiento De -5 °C a 30 °C
Volumen (métrico) 25 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • elma clean 210 (EC 210)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.