Learn More
Fisherbrand™ Concentrado de limpieza alcalina universal EC 10
Código de producto. 10406851 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10406851 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10406851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.45€
    20.00€ / 1 litros
    Ahorro 1.45€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Adecuado para una limpieza ultrasónica completa de instrumentos médicos y dentales y equipos de laboratorio fabricados en acero inoxidable, vidrio, plásticos y cerámica.
  • Elimina la sangre, la saliva, las proteínas y los residuos óseos, así como grasa, aceite, y placas de molienda y pulido
  • No apto para aleaciones de aluminio, cinc o metales ligeros y para plásticos susceptibles a fisuras por tensión
  • Almacenar en el recipiente original cerrado a una temperatura entre 5 ° y 30 °C, protegido del calor y de la radiación solar directa
  • Vida útil de 5 años desde la fecha de producción
Especificaciones
Tipo de producto Solución de limpieza ultrasónica
Composición Alcalino
Contenido y almacenamiento Entre 5 °C y 30 °C, recipiente original, alejado del calor y la radiación solar directa
Para utilizar con (aplicación) Limpieza ultrasónica de instrumentos médicos y dentales
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • bioson 10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodum tetraboratedecahydrate, sodiumhydroxide, n-propanol