missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBF-3 Antibody (1G3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18590580 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590580 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590580 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00253738M06

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBF-3 Monoclonal antibody specifically detects EBF-3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBF-3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_001005463
Alias de gen COE3OE-2, DKFZp667B0210, early B-cell factor 3O/E-2, EBF-3, Olf-1/EBF-like 2, transcription factor COE3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno EBF3 (NP_001005463, 381 a.a. ∽ 480 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LYGMPHNNQEIILKRAADIAEALYSVPRNHNQIPTLGNNPAHTGMMGVNSFSSQLAVNVSETSQANDQVGYSRNTSSVSPRGYVPSSTPQQSNYNTVSTS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 253738
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.