Learn More
Ebastine, TRC
Código de producto. 30008082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008082 500 mg 500 miligramos
17978504 1 g 1 g
17978984 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE320000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90729-43-4
Fórmula molecular C32 H39 N O2
Peso molecular (g/mol) 469.66
Sinónimo Ebastine, 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanone, Bastel, Ebastel, Ebastin, LAS-W 090, RP 64305
Nombre IUPAC 4-(4-benzhidroxipiperidina-1-il)-1-(4-tert-butilfenil)butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifications
Nombre del producto químico o material Ebastine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.2981
Porcentaje de pureza >95%