Learn More
Ebastina N-óxido, TRC
Código de producto. 30009827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009827 10 mg 10 miligramos
30006481 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE32001510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256285-71-8
Fórmula molecular C32 H39 N O3
Peso molecular (g/mol) 485.66
Sinónimo Ebastine N-Oxide (cis and trans), 1-Butanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-oxido-1-piperidinyl]-
Nombre IUPAC 4-(4-benzhidroxi-1-oxidopiperidina-1-ium-1-il)-1-(4-tert-butilfenil)butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ebastine N-Oxide (cis and trans)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33(35)23-20-29(21-24-33)36-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.293