Learn More
Contec™ Sistema de limpieza EasyReach™: Herramienta de limpieza
Código de producto. 16565274 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Tipo de producto:
Estructura plana para mopa
Longitud (imperial):
7,25 in
7,5 in
16,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
16565274 Acero inoxidable Estructura plana para mopa 16,5 in cada uno
17245434 Polipropileno Estructura plana para mopa 7,25 in cada uno
16575274 Acero inoxidable Estructura plana para mopa 7,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16565274 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2665LF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    98.65€ / paquete de 1
    Ahorro 29.35€
    22% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. EasyReach™ El sistema de limpieza es ideal para aisladores, gabinetes, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros mini entornos.
EasyReach™ El sistema de limpieza consta de una herramienta de limpieza liviana de 1 pieza de acero inoxidable y almohadillas de limpieza desechables y absorbentes intercambiables que brindan una limpieza y desinfección efectiva en áreas de difícil acceso.
  • La forma rectangular hace que el solapamiento en línea recta resulte sencillo
  • Perfil bajo 360° El cabezal pivotante permite un acceso rápido y fácil a zonas difíciles.
  • Articulable y ligera
  • El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor del recambio de fregona; se puede cambiar fácilmente incluso con guantes
  • Las cantidades que contienen los pequeños envases están optimizadas para el uso en una sola sesión
  • La almohadilla de poliéster acolchada, bien ajustada, asegura una cobertura efectiva y uniforme de la superficie, que reduce el número de contaminantes viables y no viables y asegura la máxima eficiencia eliminando residuos
  • Absorbente de doble capa Quiltec™ Las almohadillas con borde sellado garantizan que se minimicen las partículas y las fibras.
  • Almohadillas de limpieza presaturadas con IPA al 70 %
Nota: Las almohadillas de limpieza se venden por separado (consulte MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Ver QuickConnect™ Marcos y mangos para cabezales de trapeador de mango largo EasyReach opción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Estructura plana para mopa
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 16,5 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 42 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Color-coded No
Material Acero inoxidable