Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anillo de luz EasyLED
Código de producto. 11716988 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Anillo de luz LED de campo brillante
Anillo de luz LED de campo brillante segmentable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11716988 Anillo de luz LED de campo brillante 1 PCS
11786998 Anillo de luz LED de campo brillante segmentable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11716988 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 600200
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El anillo de luz EasyLED es un sistema de iluminación incidente profesional para microscopía estereoscópica y macroscopía. Iluminación altamente homogénea y sin sombras en una carcasa de metal resistente y un disipador de calor bien diseñado. El único anillo de luz que ofrece un controlador incorporado.
Sistema profesional de iluminación incidente para esteromicroscopía y macroscopía. Iluminación altamente homogénea y sin sombras en una carcasa de metal resistente y un disipador de calor bien diseñado. La única luz anular que ofrece un controlador integrado.
  • Ofrece una iluminación extremadamente homogénea y sin sombras.
  • Carcasa metálica robusta.
  • Disipador de calor bien diseñado.
  • El cabezal de luz Multi LED ofrece una alternativa atractiva a las fuentes de luz fría convencionales con fibra óptica.
  • Controlador integrado.
  • Se puede montar directamente en el objetivo del microscopio.
  • Disponemos de adaptadores para diferentes diámetros de objetivos que deben pedirse por separado.
  • Fuente de alimentación de amplio rango.
  • Sistema internacional de enchufe con clip.
Especificaciones
Tipo Anillo de luz LED de campo brillante
Certificaciones/conformidad CE
Diámetro (imperial) 0.4 ft.
Diámetro (métrico) 66 mm de D.I., 114 mm de D.E.
Diámetro interior (métrico) 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Fuente de alimentación
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Tipo de iluminación LED de alta potencia
Intervalo (Lux) 90 Klx (a WD 75 mm)
Tensión 12 V CC
Distancia de trabajo 55 a 135 mm