Learn More
3M™ Bayetas en láminas Easy Trap
Código de producto. 17287790
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
127 x 152 mm
203 x 152 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
8 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17287790 203 x 152 mm 1 rollo
17297790 127 x 152 mm 8 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17287790 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100081546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    185.10€ / 1 rollos
    Ahorro 46.90€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Atrapa y retiene ocho veces más polvo, suciedad, arena y pelo que las mopas tradicionales y otros sistemas de limpieza desechables.Láminas desechables con dos caras, que funcionan en entornos húmedos y en la mayoría de superficies horizontales.El bajo niv
  • Sistema en láminas que atrapa y retiene seis veces más polvo, suciedad, arena y pelo que las mopas tradicionales
  • El bajo nivel de arrastre reduce la fatiga del trabajador.
  • Funciona en entornos húmedos
  • Funciona en la mayoría de las superficies horizontales
  • Láminas desechables con dos caras para su uso con las herramientas de eliminación del polvo actuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bayetas en láminas
Dimensiones (L x An) 203 x 152 mm
Cantidad 60 hojas/rollo, 8 rollos/caja