Descripción
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos utilizando las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo. Estas columnas ofrecen una fácil conectividad, una alta reproducibilidad y excelentes separaciones. Nuestras columnas Neo proporcionan una capacidad de presión de 1500 bares, una consistencia de columna a columna y una eficiencia mejoradas. Los materiales de la columna se fabrican y seleccionan conforme estándares exactos y se envasan a altas presiones, lo que da como resultado una simetría de picos, una resolución y una reproducibilidad de columna a columna mejoradas permitiendo obtener mejor cobertura de muestras y mejor información. El formato Click-and-Spray de las columnas EASY-Spray permite realizar conexiones perfectas con nuestro espectrómetro de masas en todo momento.
Beneficios de las columnas PepMap Neo
- Conectividad brillante: las columnas EASY-Spray™ se colocan en su posición con facilidad.
- Reproducibilidad brillante: los protocolos de fabricación precisos para el envasado de materiales mejoran la consistencia de columna a columna para los análisis reproducibles cada día.
- Separación brillante: el envasado a presiones ultra altas aumenta la eficiencia de la columna, lo que le permite hacerla funcionar a hasta 1500 bar para mejorar la simetría de picos y la resolución, lo que aporta una capacidad de muestra mayor para más información de esta.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis, EASY-Spray™ |
| Diámetro (métrico) | 75 μm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Presión máxima | 22 000 psi (1500 bar) |
| Tamaño de partículas | 2 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 450 m2/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |