Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC EASY-Spray™ PepMap™ Neo
BIOPHARMA
Código de producto. 17477583 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17477583 150 mm cada uno
17487583 500 mm cada uno
17497583 750 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17477583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ES75150PN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo.
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos utilizando las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo. Estas columnas ofrecen una fácil conectividad, una alta reproducibilidad y excelentes separaciones. Nuestras columnas Neo proporcionan una capacidad de presión de 1500 bares, una consistencia de columna a columna y una eficiencia mejoradas. Los materiales de la columna se fabrican y seleccionan conforme estándares exactos y se envasan a altas presiones, lo que da como resultado una simetría de picos, una resolución y una reproducibilidad de columna a columna mejoradas permitiendo obtener mejor cobertura de muestras y mejor información. El formato Click-and-Spray de las columnas EASY-Spray permite realizar conexiones perfectas con nuestro espectrómetro de masas en todo momento.
Beneficios de las columnas PepMap Neo
  • Conectividad brillante: las columnas EASY-Spray™ se colocan en su posición con facilidad.
  • Reproducibilidad brillante: los protocolos de fabricación precisos para el envasado de materiales mejoran la consistencia de columna a columna para los análisis reproducibles cada día.
  • Separación brillante: el envasado a presiones ultra altas aumenta la eficiencia de la columna, lo que le permite hacerla funcionar a hasta 1500 bar para mejorar la simetría de picos y la resolución, lo que aporta una capacidad de muestra mayor para más información de esta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis, EASY-Spray™
Diámetro (métrico) 75 μm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 22 000 psi (1500 bar)
Tamaño de partículas 2 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m2/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Easy Spray
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 15%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Descripción Easy-Spray™ PepMap™ Neo C18, 2 μm, 75 μm x 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Proteómica bottom-up, LC-MS