Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC EASY-Spray™
Código de producto. 16662027 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diámetro (métrico):
50 μm
75 μm
150 μm
200 μm
Tamaño de partículas:
2 μm
2,6 μm
3 μm
4 μm
5 μm
Monolito
Material de embalaje:
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Polímero monolito
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Material de embalaje unitSize
16662027 150 mm 75 μm 3 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15988997 150 mm 75 μm 3 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
16672027 150 mm 50 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15998997 150 mm 50 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
16682027 250 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15909007 250 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
16692027 500 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15919007 500 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
16602037 150 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15929007 150 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
16612037 750 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15939007 750 mm 75 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
16622037 150 mm 150 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15949007 150 mm 150 μm 2 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
15959007 250 mm 200 μm Monolito Polímero monolito cada uno
16632037 150 mm 75 μm 2,6 μm Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico cada uno
16642037 150 mm 75 μm 5 μm Esférico, sílice ultrapura completamente poroso cada uno
17294503 150 mm 150 μm 4 μm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 16662027 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ES900
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas para HPLC de sólido caudal capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb mediante diseño independiente o integrado y fácil de usar.
Garantice un sólido caudal nano y capilar para su LC-MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. El diseño de columna integrada/emisor elimina el volumen muerto y está controlado por temperatura para obtener la máxima fiabilidad y rendimiento. Rigurosamente probadas para garantizar la máxima calidad, estas columnas ofrecen la máxima simplicidad y facilidad de uso. Las columnas para HPLC de flujo capilar proporcionan una separación sensible de proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales (mAb). Ofrecen más cosas que nunca a los investigadores de proteómica: mejor rendimiento, mejor sensibilidad, mejor poder de separación y mejor facilidad de uso.
El exclusivo diseño EASY-Spray proporciona un rendimiento y una facilidad de uso sin riesgos en aplicaciones proteómicas de LC-MS nano y capilares. Entre las características se incluyen las siguientes:
  • Emisor de vidrio con posicionamiento diseñado para mayor precisión
  • Unión diseñada con precisión integrada
  • Control por temperatura integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis, EASY-Spray
Diámetro (métrico) 75 μm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 7250 psi (500 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Easy Spray
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.