Learn More
EAI045, MedChemExpress
Código de producto. 16474256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474256 100 mg 100 miligramos
16429506 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100213
MedChemExpress EAI045 is an allosteric and the fourth-generation inhibitor of mutant EGFR with IC50s of 1.9, 0.019, 0.19 and 0.002 μM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M and EGFRL858R/T790M at 10 μM ATP, respectively.
EAI045 is an allosteric and the fourth-generation inhibitor of mutant EGFR with IC50s of 1.9, 0.019, 0.19 and 0.002 μM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M and EGFRL858R/T790M at 10 μM ATP, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EAI045
CAS 1942114-09-1
Color off White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14FN3O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=C(O)C=CC(F)=C1)N2C(C(C=CC=C3)=C3C2)=O)NC4=NC=CS4
Peso molecular (g/mol) 383.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.4
Porcentaje de pureza 96.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease