Learn More
Cytiva Medio EAH Sepharose™ 4B
Código de producto. 11544925 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11544925 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 11544925 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17056901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Se utiliza para el acoplamiento de compuestos que contienen grupos carboxilo a Sepharose™ 4B. El medio EAH Sepharose 4B proporciona un acoplamiento extremadamente estable mediante un agente separador de 11 átomos.
  • Grupo que se va a acoplar: -COOH, -CHO
  • Matriz: Agarosa al 4 %
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Acoplamiento extremadamente estable mediante un agente separador hidrófilo de 11 átomos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 3 hasta 14
Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el acoplamiento de compuestos que contienen grupos carboxilo a Sepharose 4B mediante el acoplamiento basado en carbodiimida a través de un brazo separador de 11 átomos.
compliance-icons
Nombre del producto
  • EAH Sepharose 4B, 50 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol