missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EAF1 Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Código de producto. 30603070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30603070 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30603070 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346605AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EAF1 Polyclonal antibody specifically detects EAF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EAF1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ELL (eleven nineteen lysine-rich leukemia gene)-associated factor 1, ELL associated factor 1, ELL-associated factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ELL associated factor 1. (Uniprot# Q96JC9)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85403
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.