missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Polyclonal specifically detects EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 in Human/Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry/Flow Cytometry (Intracellular Staining)/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EA6FLJ25094, EAAT1GLAST-1, excitatory amino acid transporter 1, GLASTGLAST1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3, Solute carrier family 1 member 3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Partial recombinant protein made to an internal portion of the human SLC1A3 protein (between amino acids 100-300) [UniProt P43003] |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?