Descripción
E4F1 Monoclonal specifically detects E4F1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | E4F1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-E4F1-2D1 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | E4F transcription factor 1p50E4F, E4FMGC99614, EC 6.3.2.-, p120E4F, Putative E3 ubiquitin-protein ligase E4F1, Transcription factor E4F, transcription factor E4F1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human E4F1 protein (Uniprot: Q66K89) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |