Learn More
E2F-4 Antibody, DyLight 405, R&D Systems™
Código de producto. 18498714 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498714 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498714 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP121374V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.00€
    643.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 37.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
E2F-4 Polyclonal specifically detects E2F-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno E2F-4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, E2F-4p107/p130-binding protein, transcription factor E2F4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 363 and 413 of human E2F transcription factor 4 using the numbering given in entry NP_001941.2 (GeneID 1874).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1874
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG