Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System
Código de producto. 15783688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 sistema
Tamaño de la unidad:
cada uno
15783688 1 sistema cada uno
1 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 15783688 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G8300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Includes
Dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, cámara E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
Un sistema todo en uno diseñado para realizar electroforesis en gel de agarosa E-Gel™ rápidas y cómodas, desde la carga de muestras de ADN hasta la captura de imagen del gel.
El sistema de electroforesis integral Invitrogen E-Gel Power Snap está diseñado para realizar electroforesis en gel de agarosa E-Gel rápidas y cómodas, desde la carga de muestras de ADN hasta las imágenes de gel. Gracias a la tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel, podrá procesar muestras de ADN en tan solo 10 minutos y observar la separación de muestras en tiempo real. Es el único sistema de sobremesa que integra a la perfección la separación de muestras de ADN y la adquisición de imágenes de gel en un mismo flujo de trabajo.
Entre las funciones del sistema de electroforesis E-Gel Power Snap cabe destacar:
  • Agilizar la electroforesis y la captura de imágenes en un sistema integral
  • Separar ADN en tan solo 10 minutos con geles de agarosa prefabricados en seco E-Gel
  • Ver y capturar muestras de ADN en tiempo real
  • Diseñado para un uso de sobremesa eficiente y cómodo
Pequeño, rápido y potente
El sistema de electroforesis integral E-Gel Power Snap proporciona todo lo necesario para la electroforesis en gel de ADN y la adquisición de imágenes de gel en un sistema de sobremesa pequeño y ligero. El sistema de electroforesis incluye una fuente de alimentación, un transiluminador de luz azul y un filtro de color ámbar. Esto permite separar el gel y realizar un seguimiento a tiempo real de las muestras con geles de agarosa E-Gel preteñidos con tinciones de ADN SYBR Safe o SYBR Gold II. El dispositivo de electroforesis se suministra con protocolos preprogramados para cada tipo de gel de agarosa E-Gel disponible.
Captura instantánea de imágenes
Puede capturar imágenes de alta resolución del gel de agarosa E-Gel sobre la marcha con la cámara E-Gel Power Snap incluida y fácil de usar. La cámara está conectada directamente al sistema de electroforesis, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa ni una conexión con un ordenador de sobremesa. Esto da libertad para capturar imágenes en el momento sin abandonar la mesa de trabajo.
Creada para ofrecer comodidad
La pantalla táctil y el software de la cámara E-Gel Power Snap ofrecen una interfaz intuitiva para capturar y editar con rapidez imágenes del gel. Almacene imágenes con el almacenamiento de memoria interna de Power Snap tras meses de utilizar la cámara o transfiéralas con facilidad a un dispositivo de memoria USB externo.
Comodidad insuperable de los geles de agarosa E-Gel prefabricados en seco
Procese muestras de ADN en tan solo 10 minutos con geles de agarosa E-Gel prefabricados en seco y preteñidos. La tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel aporta rapidez y comodidad al eliminar la necesidad de preparar o teñir los geles. Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de porcentajes de gel y con dos opciones de tinciones de ADN.
El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap es compatible con todos los geles de agarosa prefabricados E-Gel de bajo rendimiento, entre los que cabe destacar: E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II y E-Gel SizeSelect II*.
Ideal para flujos de trabajo de clonación
La luz azul que emite el transiluminador del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap garantiza la mayor seguridad posible para el usuario y proporciona mejor eficacia de clonación en comparación con el bromuro de etidio y UV cuando se utiliza con geles de agarosa E-Gel CloneWell II.
*El sistema de electroforesis E-Gel Power Snap también es compatible con casetes de gel de agarosa E-Gel de peine sencillo y peine doble teñidos con bromuro de etidio. Los geles teñidos con bromuro de etidio no son aptos para la adquisición de imágenes con la cámara Power Snap E-Gel.
Garantía
Garantía de 1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 dispositivo de electroforesis
• 1 cámara
• 1 adaptador de alimentación
• 1 par de gafas de visualización
• 1 adaptador de E-Gel Go! Adaptador
Tipo Sistema de electroforesis en gel horizontal
Cantidad 1 sistema
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 48 V CC