Learn More
E-Ceftazidime, TRC
Código de producto. 30135715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135715 10 mg 10 miligramos
30136435 5 mg 5 miligramos
30008240 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24412510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97148-38-4
Fórmula molecular C22H22N6O7S2
Peso molecular (g/mol) 546.58
Sinónimo (6R,7R)-7-((E)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2-carboxypropan-2-yl)oxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Ceftazidime Impurity B
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(2-carboxipropano-2-iloxiimino)acetil]amino]-8-oxo-3-(piridina-1-ium-1-ilmetil)-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES CC(C)(O\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3ccccc3)/c4csc(N)n4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-Ceftazidime
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N6O7S2/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34)/b26-13+/t14-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.0991