Descripción
E-Cadherin Monoclonal specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | E-Cadherin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 967717 |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin |
| Símbolos de los genes | CDH1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)