Learn More
E-7386, MedChemExpress
Código de producto. 16474438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474438 10 mg 10 miligramos
16420757 50 mg 50 miligramos
16417167 5 mg 5 miligramos
16411159 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111386
MedChemExpress E-7386 is an orally active CBP/beta-catenin modulator.
E-7386 is an orally active CBP/beta-catenin modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-7386
CAS 1799824-08-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H48FN9O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (172.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@](CN1CC2=NC(N3CC(N4CCN(CC)CC4)C3)=CC=C2)([H])N5[C@@H](CC6=CC=C(O)C=C6F)C1=O)N(CC=C)CC5=O)NCC7=CC=CC=C7
Peso molecular (g/mol) 725.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 725.85
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death