Learn More
E 2012, MedChemExpress
Descripción
E 2012 is a potent gamma (γ) secretase modulator without affecting Notch processing. E 2012 inhibits 3β-hydroxysterol δ24-reductase (DHCR24) at the final step in the cholesterol biosynthesis. E 2012 aims at Alzheimer's disease by reduction of amyloid β-42, and induces cataract following repeated doses in the rat.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E 2012 |
| CAS | 870843-42-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H26FN3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.19 mM) |
| SMILES | O=C(N([C@H](C1=CC=C(C=C1)F)C)CCC/2)C2=C\C3=CC=C(N4C=NC(C)=C4)C(OC)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 419.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.49 |
| Mostrar más |