Learn More
(E)-1-Fenil-1-buteno, TRC
Código de producto. 30420358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420358 5 g 5 g
30425263 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3194955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005-64-7
Fórmula molecular C10 H12
Peso molecular (g/mol) 132.2
Sinónimo (1E)-1-Buten-1-ylbenzene (ACI), 1-Butene, 1-phenyl-, (E)- (8CI), Benzene, (1E)-1-butenyl- (9CI), Benzene, 1-butenyl-, (E)- (ZCI), (E)-1-Phenyl-1-butene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, trans-1-Phenyl-1-butene, trans-β-Ethylstyrene, (E)-1-Phenyl-1-butene
Nombre IUPAC [(E)-pero-1-enil]benceno
SMILES CC\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-1-Phenyl-1-butene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b7-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939