Descripción
DZIP1 Polyclonal antibody specifically detects DZIP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DZIP1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | DAZ interacting protein 1, DAZ-interacting protein 1/2, DZIP, DZIP2, DZIPDAZ interacting protein testis1, DZIPt1, KIAA0996zinc finger DAZ interacting protein 1, RP11-23E3.3, zinc finger protein DZIP1, zinc-finger protein DZIPt1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DZIP1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |