Learn More
DZIP1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18372366 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18372366 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18372366 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299579B
Rabbit Polyclonal Antibody
DZIP1 Polyclonal specifically detects DZIP1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DZIP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DAZ interacting protein 1, DAZ-interacting protein 1/2, DZIP, DZIP2, DZIPDAZ interacting protein testis1, DZIPt1, KIAA0996zinc finger DAZ interacting protein 1, RP11-23E3.3, zinc finger protein DZIP1, zinc-finger protein DZIPt1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse DZIP1.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22873
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG