missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dystrobrevin beta Antibody (OTI3A12), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498862 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498862 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270598MFV450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dystrobrevin beta Monoclonal specifically detects Dystrobrevin beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dystrobrevin beta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A12
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta-dystrobrevin, DTN-B, dystrobrevin beta, dystrobrevin, beta, MGC17163, MGC57126
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DTNB(NP_899205) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1838
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.