Learn More
Solución de disprosio para ICP/MS, matriz de HNO3 a 100 mg/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dysprosium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7429-91-6 |
| Fórmula molecular | Dy |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00010982 |
| Clave InChI | KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Dy] |
| Nombre IUPAC | disprosio |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Mostrar más |