Learn More
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
25 mm
50 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333808 10 mm 10 mm
11323808 25 mm 25 mm
11313808 50 mm 50 mm
11343808 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11333808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040285.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,27 g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium
Color Gris a plata
Forma física ≈0,27g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 10 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Olor Odorless
Aspecto Gray to silver rod